Få mere at vide
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 96%
Artikelnummer. 11450490
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450490 1 g 1g
11383327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450490 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017162.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1073-13-8 | C8H12O | 124,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1073-13-8
Molekylær formel C8H12O
Molekylvægt (g/mol) 124.18
MDL nummer MFCD00009695
InChI nøgle HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one
PubChem CID 136839
IUPAC navn 4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-on
SMIL CC1(C)CCC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Tæthed 0.944 g/mL
Kogepunkt 73 °C til 74 °C (14 mmHg)
Flammepunkt 64 °C (148 °F)
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 124.18
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske