Få mere at vide
4,4-Dimethyl-2-(4-bromophenyl)-2-oxazoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4-Dimethyl-2-(4-bromophenyl)-2-oxazoline |
| CAS | 32664-14-5 |
| Molekylær formel | C11H12BrNO |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-(4-Bromophenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline, 2-(4-Bromophenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, 2-(4-Bromophenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole, 2-(4-Bromophenyl)-4,4-dimethyloxazoline, 2-(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-4,4-dimethyloxazole, 2-(p-Bromophenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12BrNO/c1-11(2)7-14-10(13-11)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)COC(=N1)c2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC navn | 2-(4-bromophenyl)-4,4-dimethyl-5H-1,3-oxazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.12 |
| Formel vægt | 253.0102 |