Få mere at vide
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine |
| CAS | 1134-35-6 |
| Molekylær formel | C12 H12 N2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2/c1-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(2)4-6-14-12/h3-8H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccnc(c1)c2cc(C)ccn2 |
| IUPAC navn | 4-methyl-2-(4-methylpyridin-2-yl)pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.237 |
| Formel vægt | 184.1 |