Få mere at vide
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine, 98%
Artikelnummer. 11461447
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461447 1 g 1g
11471447 5 g 5g
11481447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24936.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1134-35-6 | C12H12N2 | 184.242 g/mol
4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridin anvendes som et kemisk mellemprodukt. Det kan bruges til bestemmelse af jern- og cyanidforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -Dimethyl-2,2′ -bipyridin bruges som et kemisk mellemprodukt. Det kan bruges til bestemmelse af jern- og cyanidforbindelser.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, eddikesyre, benzen, toluen. Meget opløseligt i vand ved pH< 2.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1134-35-6
Molekylær formel C12H12N2
Molekylvægt (g/mol) 184.242
MDL nummer MFCD00006441
InChI nøgle NBPGPQJFYXNFKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl, 4,4'-dimethyl-2,2'-dipyridyl, 2,2'-bi-4-picoline, 2,2'-bipyridine, 4,4'-dimethyl, 2,2'-bi gamma-picoline, 2,2'-di-4-picolyl, 4-methyl-2-4-methylpyridin-2-yl pyridine, 2,2'-bipyridyl, 4,4'-dimethyl, 4,4-dimethyl-2,2-bipyridyl
PubChem CID 14338
IUPAC navn 4-methyl-2-(4-methylpyridin-2-yl)pyridin
SMIL CC1=CC(=NC=C1)C2=NC=CC(=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
Smeltepunkt 171°C to 175°C
Mængde 1 g
Beilstein 128995
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,acetic acid,benzene,toluene. Highly soluble in water at pH < 2.
Formel vægt 184.24
Procent renhed 98%