Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4, 4-Dimethyl-1-pentene |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 0.6820g/mL |
| Kogepunkt | 70°C to 72°C |
| Flammepunkt | -12°C |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH2CHCH2C(CH3)3 |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4,4-Dimethyl-1-pentene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P331-Fremkald IKKE opkastning.