Få mere at vide
4,4-Dimethyl-1-pentene, 99%
Artikelnummer. 10214594 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10214594 5 g Glasflaske 5g
10557454 1 g Glasflaske 1g
10224594 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10214594 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426270050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 762-62-9 | C7H14 | 98.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 762-62-9
Molekylær formel C7H14
Molekylvægt (g/mol) 98.19
MDL nummer MFCD00026337
InChI nøgle KLCNJIQZXOQYTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethyl-1-pentene, 1-pentene, 4,4-dimethyl, 2,2-dimethyl-4-pentene, 4,4-dimethyl-pent-1-ene, 4,4-dimethyl pent-1-ene, neoheptaene, acmc-1bcwv, ch3 3cch2ch=ch2, 4,4'-dimethyl-1-pentene
PubChem CID 12984
IUPAC navn 4,4-dimethylpent-1-en
SMIL CC(C)(C)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4-Dimethyl-1-pentene
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.6820g/mL
Kogepunkt 70°C to 72°C
Flammepunkt -12°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2CHCH2C(CH3)3
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.682
Formel vægt 98.19
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4-Dimethyl-1-pentene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.