Få mere at vide
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione |
| CAS | 562-46-9 |
| Molekylær formel | C8H12O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O2/c1-8(2)4-3-6(9)5-7(8)10/h3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)CCC(=O)CC1=O |
| IUPAC navn | 4,4-dimethylcyclohexane-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.17 |
| Formel vægt | 140.0837 |