missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
| CAS | 20364-31-2 |
| Molekylær formel | C11H15N |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N/c1-11(2)7-8-12-10-6-4-3-5-9(10)11/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)CCNC2=CC=CC=C21 |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.24 |
| Formel vægt | 161.1204 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?