Få mere at vide
4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione, TRC
Artikelnummer. 30378543
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378543 50 mg
30387701 10 mg
30385688 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30378543 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45797850MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5488-36-8
Molekylær formel C11H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 189.21
SMIL CC1(C)C(=O)NC(=O)c2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11NO2/c1-11(2)8-6-4-3-5-7(8)9(13)12-10(11)14/h3-6H,1-2H3,(H,12,13,14)
Formel vægt 189.079