Få mere at vide
4,4'-Dimethoxytrityl Chlorid, TRC
Artikelnummer. 30134891
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134891 10 g
30137559 5 g
30004556 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134891 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46111510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40615-36-9
Molekylær formel C21H19ClO2
Molekylvægt (g/mol) 338.83
Synonym 1,1'-(Chlorophenylmethylene)bis[4-methoxybenzene, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl Chloride, Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl Chloride, Chlorobis(4-methoxyphenyl)phenylmethane, NSC 89782, DMT-Cl, DMTCl
SMIL COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccc(OC)cc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dimethoxytrityl Chloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C21H19ClO2/c1-23-19-12-8-17(9-13-19)21(22,16-6-4-3-5-7-16)18-10-14-20(24-2)15-11-18/h3-15H,1-2H3
Formel vægt 338.1074