Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4, 4'-Dimethoxytrityl chloride |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 121 °C til 127 °C |
| Farve | Pink (Pink) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (ex Cl) (Argentometri) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H5C(C6H4OCH3)2Cl |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4,4'-Dimethoxytrityl chloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.