Få mere at vide
4,4'-Dimethoxytrityl chloride, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30985558
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30985558 5 g
30980221 25 g
30982308 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30985558 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD13515g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dimethoxytrityl chloride
CAS 40615-36-9
Molekylær formel C21H19ClO2
MDL nummer MFCD00008409
Mængde 5 g
SMIL C3=C(C(C1=CC=C(OC)C=C1)(C2=CC=CC=C2)Cl)C=CC(=C3)OC
Molekylvægt (g/mol) 338.83
Procent renhed 98%