Få mere at vide
4,4'-Dimethoxytritylchlorid, 97%
Beskrivelse
4,4'-Dimethoxytritylchlorid anvendes som et beskyttende reagens til oligonukleotidsyntese. Det bruges til selektiv beskyttelse og afbeskyttelsesprocedurer for thiol- og hydroxygrupper i nukleosidderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4,4′ -Dimethoxytritylchlorid bruges som et beskyttende reagens til oligonukleotidsyntese. Det bruges til selektiv beskyttelse og afbeskyttelsesprocedurer for thiol- og hydroxygrupper i nukleosidderivater.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og methanol. Delvist opløselig i vand
. Bemærkninger
Fugtfølsom, hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Dimethoxytrityl chloride |
| Smeltepunkt | 121 °C til 127 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2471942 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform og methanol. Delvist opløselig i vand |
| Formel vægt | 338.83 |
| Procent renhed | 98% |