Få mere at vide
4,4'-Dimethoxytritylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11414723
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414723 5 g 5g
11424723 25 g 25g
11434723 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414723 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11626.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.50 DKK
    360.65 DKK / 5g
    Spare 40.85 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 40615-36-9 | C21H19ClO2 | 338,83 g/mol
4,4'-Dimethoxytritylchlorid anvendes som et beskyttende reagens til oligonukleotidsyntese. Det bruges til selektiv beskyttelse og afbeskyttelsesprocedurer for thiol- og hydroxygrupper i nukleosidderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -Dimethoxytritylchlorid bruges som et beskyttende reagens til oligonukleotidsyntese. Det bruges til selektiv beskyttelse og afbeskyttelsesprocedurer for thiol- og hydroxygrupper i nukleosidderivater.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og methanol. Delvist opløselig i vand
. Bemærkninger
Fugtfølsom, hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40615-36-9
Molekylær formel C21H19ClO2
Molekylvægt (g/mol) 338.83
MDL nummer MFCD00008409
InChI nøgle JBWYRBLDOOOJEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethoxytrityl chloride, dmt-cl, 4,4'-dimethoxytritylchloride, 4,4'-chloro phenyl methylene bis methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytriphenylmethyl chloride, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxybenzene, benzene, 1,1'-chlorophenylmethylene bis 4-methoxy, chloro-4,4'-dimethoxytriphenylmethane, 1-chloro 4-methoxyphenyl phenylmethyl-4-methoxybenzene, 4,4'-dimethoxytritylchloride dmt-cl
PubChem CID 96831
IUPAC navn 1-[chlor-(4-methoxyphenyl)-phenylmethyl]-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Smeltepunkt 121°C to 127°C
Mængde 5 g
Beilstein 2471942
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and methanol. Partially soluble in water
Formel vægt 338.83
Procent renhed 98%