Få mere at vide
4,4'-Dimethoxystilbene (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Dimethoxystilbene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O2/c1-17-15-9-5-13(6-10-15)3-4-14-7-11-16(18-2)12-8-14/h3-12H,1-2H3 |
| Formel vægt | 240.115 |