Få mere at vide
4,4'-Dimethoxydiphenylamin, TRC
Artikelnummer. 30388646
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30388646 1 g
1 options
Artikelnummer. 30388646 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4610651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dimethoxydiphenylamine
CAS 101-70-2
Molekylær formel C14H15NO2
Mængde 1 g
Synonym 4-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)benzenamine, Bis(4-methoxyphenyl)amine, Bis(p-anisyl)amine, Bis(p-methoxyphenyl)amine, Di(4-methoxyphenyl)amine, Di(p-methoxyphenyl)amine, Di-p-anisylamine, Difenam, Fenam M, N,N-Bis(4-methoxyphenyl)amine, N-(4-Methoxyphenyl)-p-anisidine, N-(p-Methoxyphenyl)-p-anisidine, Thermoflex, p,p'-Dimethoxydiphenylamine
InChI formel InChI=1S/C14H15NO2/c1-16-13-7-3-11(4-8-13)15-12-5-9-14(17-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3
SMIL COc1ccc(Nc2ccc(OC)cc2)cc1
IUPAC navn 4-methoxy-N-(4-methoxyphenyl)aniline
Molekylvægt (g/mol) 229.27
Formel vægt 229.1103