Få mere at vide
4,4'-Dimethoxychalcone, 99%
Artikelnummer. 11342876
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342876 50 g 50g
11332876 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10585.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 2373-89-9 | C17H16O3 | 268,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2373-89-9
Molekylær formel C17H16O3
Molekylvægt (g/mol) 268.31
MDL nummer MFCD00025815
InChI nøgle HDXVSZWKIHQDES-LFYBBSHMSA-N
Synonym 4,4'-dimethoxychalcone, e-1,3-bis 4-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis 4-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 1,3-bis 4-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 4,4/'-dimethoxychalcone, 2-propen-1-one, 1,3-bis 4-methoxyphenyl, e-4,4'-dimethoxychalcone, 1,3-bis 4-methoxyphenyl-2-propen-1-one, e-1,3-bis 4-methoxyphenyl-2-propen-1-one, 2e-1,3-bis 4-methoxyphenyl-2-propen-1-one
PubChem CID 5377817
IUPAC navn (E)-1,3-bis(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-on
SMIL COC1=CC=C(\C=C\C(=O)C2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dimethoxychalcone
Smeltepunkt 99 °C til 103 °C
Mængde 50 g
Beilstein 1622293
Formel vægt 268.32
Procent renhed 99%