Få mere at vide
4,4-Dimethoxybutyronitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 30052616
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052616 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052616 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0310.140100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4,4-Dimethoxybutyronitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4-Dimethoxybutyronitrile
CAS 14618-78-1
Analyt- eller komponentnavne 4,4-Dimethoxybutyronitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Butanenitrile, 4,4-dimethoxy-, Succinaldehydonitrile, dimethyl acetal (8CI), 4,4-Dimethoxybutanenitrile, Butyronitrile, 4,4-dimethoxy- (8CI), 1,1-Dimethoxy-3-cyanopropane, 3-Cyanopropanal dimethyl acetal, 3-Cyanopropionaldehyde dimethyl acetal, β-Cyanopropionaldehyde dimethylacetal
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2/c1-8-6(9-2)4-3-5-7/h6H,3-4H2,1-2H3
SMIL COC(CCC#N)OC
IUPAC navn 4,4-dimethoxybutanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 129.157
Mængde 100 mg
Formel vægt 129.079 g/mol