Få mere at vide
4,4-Dimethoxybutyronitrile, Mikromol™
Beskrivelse
4,4-Dimethoxybutyronitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4-Dimethoxybutyronitrile |
| CAS | 14618-78-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4,4-Dimethoxybutyronitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H11 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Butanenitrile, 4,4-dimethoxy-, Succinaldehydonitrile, dimethyl acetal (8CI), 4,4-Dimethoxybutanenitrile, Butyronitrile, 4,4-dimethoxy- (8CI), 1,1-Dimethoxy-3-cyanopropane, 3-Cyanopropanal dimethyl acetal, 3-Cyanopropionaldehyde dimethyl acetal, β-Cyanopropionaldehyde dimethylacetal |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c1-8-6(9-2)4-3-5-7/h6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(CCC#N)OC |
| IUPAC navn | 4,4-dimethoxybutanenitrile |
| Vis mere |