Få mere at vide
4,4'-Dimethoxybenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30369315
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30369315 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30369315 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4599752.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dimethoxybenzophenone
CAS 90-96-0
Molekylær formel C15H14O3
Mængde 2.5 g
Synonym Bis(4-anisyl) Ketone, Bis(4-methoxyphenyl) Ketone, Bis(p-anisyl) Ketone, Bis(p-methoxy)benzophenone, Bis(p-methoxyphenyl) Ketone, DMBP, Di(4-methoxyphenyl) Ketone, Di-p-anisyl Ketone, NSC 4191, p,p'-Dimethoxybenzophenone
InChI formel InChI=1S/C15H14O3/c1-17-13-7-3-11(4-8-13)15(16)12-5-9-14(18-2)10-6-12/h3-10H,1-2H3
SMIL COc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(OC)cc2
Molekylvægt (g/mol) 242.26
Formel vægt 242.0943