Få mere at vide
4,4'-Dimethoxybenzhydrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Dimethoxybenzhydrol |
| CAS | 728-87-0 |
| Molekylær formel | C15H16O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Methoxy-alpha-(4-methoxyphenyl)benzenemethanol, 4,4'-Dimethoxydiphenylcarbinol, 4-Methoxy-4'-methoxybenzhydrol, 4-Methoxy-alpha-(4-methoxyphenyl)benzenemethanol, Bis(4-methoxyphenyl)methanol, Bis(p-methoxyphenyl)carbinol, Bis(p-methoxyphenyl)methanol, NSC 5256, p,p'-Dimethoxybenzhydrol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O3/c1-17-13-7-3-11(4-8-13)15(16)12-5-9-14(18-2)10-6-12/h3-10,15-16H,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C(O)c2ccc(OC)cc2 |
| IUPAC navn | bis(4-methoxyphenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.29 |
| Formel vægt | 244.1099 |