Få mere at vide
4,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbutan-1-amine (4-(Dimethylamino)butyraldehyde Dimethyl Acetal), Mikromol™
Beskrivelse
4,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbutan-1-amine (4-(Dimethylamino)butyraldehyde Dimethyl Acetal)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(N,N-Dimethylamino)butanal Dimethyl Acetal |
| CAS | 19718-92-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(N,N-Dimethylamino)butanal Dimethyl Acetal |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8H19NO2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-(Dimethylamino)butyraldehyde Dimethyl Acetal, 4,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbutanamine, 4,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbutan-1-amine |
| SMIL | COC(CCCN(C)C)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.24 |
| Mængde | 100 mg |