Få mere at vide
4,4'-Dimethoxy Diphenyl Sulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Dimethoxy Diphenyl Sulfide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O2S/c1-15-11-3-7-13(8-4-11)17-14-9-5-12(16-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3 |
| Formel vægt | 246.0715 |