missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,4'-Dimethoxy Diphenyl Sulfide, TRC

Artikelnummer. 30374434
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374434 500 mg
30377184 50 mg
30368858 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374434 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD460998500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3393-77-9
Molekylær formel C14H14O2S
Molekylvægt (g/mol) 246.32
SMIL COc1ccc(Sc2ccc(OC)cc2)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dimethoxy Diphenyl Sulfide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14O2S/c1-15-11-3-7-13(8-4-11)17-14-9-5-12(16-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
Formel vægt 246.0715
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.