Få mere at vide
4,4'-Diisothiocyano-2,2'-dihydrostilstilbenedisulfonsyre Dinatriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30373828
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373828 100 mg
30387370 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30373828 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD460501100MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150321-88-3
Molekylær formel C16 H10 N2 O6 S4 . 2 Na
Molekylvægt (g/mol) 500.5
Synonym 2,2'-(1,2-Ethanediyl)bis[5-isothiocyanatobenzenesulfonic Acid Disodium Salt
IUPAC navn disodium; 5-isothiocyanato-2-[2-(4-isothiocyanato-2-sulfonatophenyl)ethyl]benzensulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1CCc2ccc(cc2S(=O)(=O)[O-])N=C=S)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Diisothiocyano-2,2'-dihydrostilbenedisulfonic Acid Disodium Salt
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H12N2O6S4.2Na/c19-27(20,21)15-7-13(17-9-25)5-3-11(15)1-2-12-4-6-14(18-10-26)8-16(12)28(22,23)24;;/h3-8H,1-2H2,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
Formel vægt 499.9217