Få mere at vide
4,4'-Diisopropylbiphenyl, 97%
Artikelnummer. 11485666
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485666 1 g 1g
11495666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20779.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18970-30-4 | C18H22 | 238.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18970-30-4
Molekylær formel C18H22
Molekylvægt (g/mol) 238.37
MDL nummer MFCD00043533
InChI nøgle NUEUMFZLNOCRCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-diisopropylbiphenyl, 4,4'-diisopropyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-di-iso-propylbiphenyl, unii-wr8g413l6a, 1,1'-biphenyl, 4,4'-bis 1-methylethyl, 4,4-diisopropylbiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-bis-1-methylethyl, 1-propan-2-yl-4-4-propan-2-ylphenyl benzene, biphenyl, 4,4'-diisopropyl, pubchem17483
PubChem CID 519615
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Diisopropylbiphenyl
Smeltepunkt 66°C
Mængde 1 g
IUPAC navn 1-propan-2-yl-4-(4-propan-2-ylphenyl)benzen
Formel vægt 238.37
Procent renhed 97%