Få mere at vide
4,4'-Dihydroxydiphenylether, TRC
Artikelnummer. 30372965
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30372965 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30372965 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD493435250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dihydroxydiphenyl Ether
CAS 1965-09-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12H10O3
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10O3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
SMIL Oc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1
Molekylvægt (g/mol) 202.21
Formel vægt 202.063
Procent renhed >95