Få mere at vide
4,4'-Dihydroxydiphenylether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Dihydroxydiphenyl Ether |
| CAS | 1965-09-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12H10O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H |
| SMIL | Oc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.21 |
| Formel vægt | 202.063 |
| Procent renhed | >95 |