Få mere at vide
4,4'-Dihydroxy-trans-a-methylstilbene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Dihydroxy-trans-a-methylstilbene |
| CAS | 35752-78-4 |
| Molekylær formel | C15 H14 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4,4'-[(1E)-1-Methyl-1,2-ethenediyl]bis-phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c1-11(13-4-8-15(17)9-5-13)10-12-2-6-14(16)7-3-12/h2-10,16-17H,1H3/b11-10+ |
| SMIL | C\C(=C/c1ccc(O)cc1)\c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC navn | 4-[(E)-2-(4-hydroxyphenyl)prop-1-enyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.27 |
| Formel vægt | 226.0994 |