Få mere at vide
4,4-Difluoropiperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4-Difluoropiperidine |
| CAS | 21987-29-1 |
| Molekylær formel | C5H9F2N |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9F2N/c6-5(7)1-3-8-4-2-5/h8H,1-4H2 |
| SMIL | FC1(F)CCNCC1 |
| IUPAC navn | 4,4-difluoropiperidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.13 |
| Formel vægt | 121.0703 |