missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,4-Difluoropiperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4-Difluoropiperidine |
| CAS | 21987-29-1 |
| Molekylær formel | C5H9F2N |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9F2N/c6-5(7)1-3-8-4-2-5/h8H,1-4H2 |
| SMIL | FC1(F)CCNCC1 |
| IUPAC navn | 4,4-difluoropiperidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.13 |
| Formel vægt | 121.0703 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?