Få mere at vide
4,4-difluorpiperidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4-Difluoropiperidine hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∼172 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 6812163 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 157.59 |
| Procent renhed | 98% |