Få mere at vide
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol, 97%
Artikelnummer. 15294914 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15294914 5 g 5g
15284914 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15294914 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452470050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 178312-48-6 | C7H12F2O | 150,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 178312-48-6
Molekylær formel C7H12F2O
Molekylvægt (g/mol) 150.17
MDL nummer MFCD11847775
InChI nøgle XJZNZSLOHZLFQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-difluorocyclohexyl methanol, 4,4-difluoro-cyclohexyl-methanol, 4,4-difluorocyclohexane-1-methanol, cyclohexanemethanol, 4,4-difluoro, 4,4-difluorocyclohexanemethanol, 4,4-difluoro cyclohexyl methanol, 4,4-difluoro-cyclohexyl methanol, 4,4-difluorocyclohexyl-methanol
PubChem CID 21184133
IUPAC navn (4,4-difluorcyclohexyl)methanol
SMIL OCC1CCC(F)(F)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4, 4-Difluorocyclohexyl)methanol
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 150.17
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (4,4-Difluorocyclohexyl)methanol, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.