Få mere at vide
4,4-Difluorocyclohexanone, Maybridge
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4, 4-Difluorocyclohexanone |
| CAS | 22515-18-0 |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Molekylær formel | C6H8F2O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4,4-difluorocyclohexanone, 4,4-difluoro-cyclohexanone, cyclohexanone, 4,4-difluoro, difluorocyclohexanone, acmc-1cnv9, 4,4-difluoro cyclohexanone, 4,4-difluoro-1-cyclohexanone, 4,4-difluorocycloxanone, 1,1,-difluoro-4-oxocyclohexane |
| InChI nøgle | NYYSPVRERVXMLJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1CC(CCC1=O)(F)F |
| IUPAC navn | 4,4-difluorocyclohexan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.126 |
| Vis mere |