Få mere at vide
4,4-Difluorocyclohexanone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335055
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11335055 1 g 1g
15413347 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335055 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26027.03
Request Bulk or Custom Format
4,4-difluorcyclohexanon anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4-difluorcyclohexanon anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22515-18-0
Molekylær formel C6H8F2O
Molekylvægt (g/mol) 134.126
MDL nummer MFCD08146635
InChI nøgle NYYSPVRERVXMLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-difluorocyclohexanone, 4,4-difluoro-cyclohexanone, cyclohexanone, 4,4-difluoro, difluorocyclohexanone, acmc-1cnv9, 4,4-difluoro cyclohexanone, 4,4-difluoro-1-cyclohexanone, 4,4-difluorocycloxanone, 1,1,-difluoro-4-oxocyclohexane
PubChem CID 15789092
IUPAC navn 4,4-difluorcyclohexan-1-on
SMIL C1CC(CCC1=O)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4-Difluorocyclohexanone
Smeltepunkt 34°C to 40°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 134.12
Procent renhed 97%