Få mere at vide
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30386873
Skift visning
Mængde:
2.5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30386873 25 g -
30382740 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30386873 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44569525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic Acid
CAS 122665-97-8
Molekylær formel C7H10F2O2
Mængde 25 g
Synonym 4,4-Difluorocyclohexane-1-carboxylic Acid, 4,4-Difluorocyclohexanoic Acid, 4,4-Difluorocyclohexylcarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H10F2O2/c8-7(9)3-1-5(2-4-7)6(10)11/h5H,1-4H2,(H,10,11)
SMIL OC(=O)C1CCC(F)(F)CC1
IUPAC navn 4,4-difluorocyclohexan-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 164.15
Formel vægt 164.0649