Få mere at vide
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485550
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485550 1 g 1g
15493307 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485550 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25831.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 122665-97-8 | Molecular Formula: C7H10F2O2 | Molecular Weight: 164.152 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122665-97-8
Molekylær formel C7H10F2O2
Molekylvægt (g/mol) 164.152
MDL nummer MFCD03788493
InChI nøgle HYIUDFLDFSIXTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-difluorocyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4,4-difluoro, 4,4-difluorocyclohexylcarboxylic acid, 4,4-difluorocyclohexanoic acid, 4, 4-difluoro-cyclohexane carboxylic acid, 4,4-difluorocyclohexane carboxylic acid, 4,4-difluorocyclohexanecarboxylicacid, pubchem15915, acmc-209aln, ksc174k3t
PubChem CID 2779136
IUPAC navn 4,4-difluorcyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL C1CC(CCC1C(=O)O)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid
Smeltepunkt 104 °C til 107 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 164.15
Procent renhed 98%