Få mere at vide
4,4'-Difluorobiphenyl, 99%
Artikelnummer. 11318115
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318115 5 g 5g
11308115 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318115 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08361.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 398-23-2 | C12H8F2 | 190,193 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 398-23-2
Molekylær formel C12H8F2
Molekylvægt (g/mol) 190.193
MDL nummer MFCD00000349
InChI nøgle PZDAAZQDQJGXSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-difluorobiphenyl, 4,4'-difluoro-1,1'-biphenyl, 4,4'-difluorodiphenyl, 1-fluoro-4-4-fluorophenyl benzene, unii-o0694gmk81, 1,1'-biphenyl, 4,4'-difluoro, 4-fluoro-1-4-fluorophenyl benzene, pubchem2016, 4,4'-difluorobipheny, biphenyl,4'-difluoro
PubChem CID 9811
IUPAC navn 1-fluor-4-(4-fluorphenyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Difluorobiphenyl
Smeltepunkt 87 °C til 89 °C
Kogepunkt 254 °C til 255 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3152
Beilstein 2044699
Merck Index 14,3149
Formel vægt 190.19
Procent renhed 99%