Få mere at vide
4,4'-Difluorbenzophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Difluorobenzophenone |
| CAS | 345-92-6 |
| Molekylær formel | C13 H8 F2 O |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Benzophenone, 4,4'-difluoro- (6CI,7CI,8CI), Bis(4-fluorophenyl)methanone, 4,4-Difluorobenzophenone, 4,4'-Difluorobenzophenone, 4,4'-Difluorodiphenyl ketone, Bis(4-fluorophenyl) ketone, Bis(p-fluorophenyl) ketone, Di-p-fluorophenyl ketone, NSC 51800, p,p'-Difluorobenzophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(F)cc2 |
| IUPAC navn | bis(4-fluorophenyl)metanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.2 |
| Formel vægt | 218.0543 |