Få mere at vide
4,4-Difluoro-N-[(1S)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-cyclohexancarboxamid, TRC
Artikelnummer. 30388183
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388183 50 mg
30375421 10 mg
30383065 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388183 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44607350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 376348-77-5
Molekylær formel C16 H21 F2 N O2
Molekylvægt (g/mol) 297.34
Synonym Cyclohexanecarboxamide, 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-, 4,4-Difluoro-N-[(1S)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]cyclohexanecarboxamide, (S)-4,4-Difluoro-N-(3-hydroxy-1-phenylpropyl)cyclohexanecarboxamide, 4,4-Difluoro-N-((1S)-3-hydroxy-1-phenylpropyl)cyclohexanecarboxamide, UK 453465, Maraviroc related, UK-453,465
IUPAC navn 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-hydroxy-1-phenyl-propyl]cyclohexancarboxamid
SMIL OCC[C@H](NC(=O)C1CCC(F)(F)CC1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]cyclohexane-1-carboxamide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H21F2NO2/c17-16(18)9-6-13(7-10-16)15(21)19-14(8-11-20)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13-14,20H,6-11H2,(H,19,21)/t14-/m0/s1
Formel vægt 297.154