Få mere at vide
4,4-Difluoro-N-[(1S)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-cyclohexanecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]cyclohexane-1-carboxamide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21F2NO2/c17-16(18)9-6-13(7-10-16)15(21)19-14(8-11-20)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13-14,20H,6-11H2,(H,19,21)/t14-/m0/s1 |
| Formel vægt | 297.154 |