Få mere at vide
4,4-Difluoro-L-prolinamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4-Difluoro-L-prolinamide Hydrochloride |
| CAS | 426844-51-1 |
| Molekylær formel | C5H9ClF2N2O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (2S)-2-Aminocarbonyl-4,4-difluoropyrrolidine Hydrochloride, (2S)-4,4-Difluoro-2-pyrrolidinecarboxamide Hydrochloride, (S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8F2N2O.ClH/c6-5(7)1-3(4(8)10)9-2-5;/h3,9H,1-2H2,(H2,8,10);1H/t3-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.NC(=O)[C@@H]1CC(F)(F)CN1 |
| IUPAC navn | (2S)-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.59 |
| Formel vægt | 186.0371 |