missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,4-Difluoro-L-prolinamide Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30379475
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379475 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379475 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4513251G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,4-Difluoro-L-prolinamide Hydrochloride
CAS 426844-51-1
Molekylær formel C5H9ClF2N2O
Mængde 1 g
Synonym (2S)-2-Aminocarbonyl-4,4-difluoropyrrolidine Hydrochloride, (2S)-4,4-Difluoro-2-pyrrolidinecarboxamide Hydrochloride, (S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxamide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H8F2N2O.ClH/c6-5(7)1-3(4(8)10)9-2-5;/h3,9H,1-2H2,(H2,8,10);1H/t3-;/m0./s1
SMIL Cl.NC(=O)[C@@H]1CC(F)(F)CN1
IUPAC navn (2S)-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 186.59
Formel vægt 186.0371
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.