Få mere at vide
4,4-Difluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4-Difluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione |
| CAS | 1443981-83-6 |
| Molekylær formel | C9H5NO2F2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5F2NO2/c10-9(11)6-4-2-1-3-5(6)7(13)12-8(9)14/h1-4H,(H,12,13,14) |
| SMIL | FC1(F)C(=O)NC(=O)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 4,4-difluoroisoquinoline-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.14 |
| Formel vægt | 197.0288 |