Få mere at vide
4,4-Diethylcyclohexan-1-amine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4-Diethylcyclohexan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 1087747-58-7 |
| Molekylær formel | C10 H21 N . H Cl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21N.ClH/c1-3-10(4-2)7-5-9(11)6-8-10;/h9H,3-8,11H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CCC1(CC)CCC(N)CC1 |
| IUPAC navn | 4,4-diethylcyclohexanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.741 |
| Formel vægt | 191.1441 |