Få mere at vide
4-(4-Diethylaminostyryl)-1-methylpyridinium iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Diethylaminostyryl)-1-methylpyridinium iodide |
| CAS | 105802-46-8 |
| Molekylær formel | C18H23N2 . I |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Di-2-ASP, D289, 4-[2-[4-(Diethylamino)phenyl]ethenyl]-1-methyl-pyridinium Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23N2.HI/c1-4-20(5-2)18-10-8-16(9-11-18)6-7-17-12-14-19(3)15-13-17;/h6-15H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | COc1cccc2c(NCc3ccccc3)nc(nc12)n4c(N)nc5ccccc45 |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.3 |
| Formel vægt | 396.1699 |