Få mere at vide
4,4-Diethylamino-2-butyn-1-ol, 98%
Artikelnummer. 15480388
Ansicht ändern
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Packungsgröße
15480388 25 g 25g
15470388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15480388 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53501.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 10575-25-4 | C8H15NO | 141,21 g/mol
4,4-diethylamino-2-butyn-1-ol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4-diethylamino-2-butyn-1-ol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og ethylacetat. Opløselig i vand 11 g/L ved 25 °C.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10575-25-4
Molekylær formel C8H15NO
Molekylvægt (g/mol) 141.21
MDL nummer MFCD00671356
InChI nøgle ACGZBRWTWOZSFU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82735
IUPAC navn 4-(diethylamino)but-2-yn-1-ol
SMIL CCN(CC)CC#CCO
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 4,4-Diethylamino-2-butyn-1-ol
Tæthed 0.952
Kogepunkt 231 °C til 232 °C
Flammepunkt 104 °C (219 °F)
Lineær formel (CH3CH2)2NCH2C≡CCH2OH
Brydningsindeks 1.479
Mængde 25 g
Synonym 4-diethylamino but-2-yn-1-ol, 4-diethylamino-2-butyn-1-ol, unii-ma2de62u5w, ma2de62u5w, 2-butyn-1-ol,4-diethylamino, 2-butyn-1-ol, 4-diethylamino, acmc-2098hk, 4-diethylamino-2-butyne-ol, 1-diethylaminobut-2-yn-4-ol
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform og ethylacetat. Opløselig i vand 11 g/L @25 °C.
Formel vægt 141.21
Procent renhed 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.