Få mere at vide
4,4-Diethylamino-2-butyn-1-ol, 98%
Artikelnummer. 15470388
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15470388 5 g 5g
15480388 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53501.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10575-25-4 | C8H15NO | 141,21 g/mol
4,4-diethylamino-2-butyn-1-ol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4-diethylamino-2-butyn-1-ol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og ethylacetat. Opløselig i vand 11 g/L ved 25 °C.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10575-25-4
Molekylær formel C8H15NO
Molekylvægt (g/mol) 141.21
MDL nummer MFCD00671356
InChI nøgle ACGZBRWTWOZSFU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82735
IUPAC navn 4-(diethylamino)but-2-yn-1-ol
SMIL CCN(CC)CC#CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4-Diethylamino-2-butyn-1-ol
Tæthed 0.952
Kogepunkt 231 °C til 232 °C
Flammepunkt 104 °C (219 °F)
Lineær formel (CH3CH2)2NCH2C≡CCH2OH
Brydningsindeks 1.479
Mængde 5 g
Synonym 4-diethylamino but-2-yn-1-ol, 4-diethylamino-2-butyn-1-ol, unii-ma2de62u5w, ma2de62u5w, 2-butyn-1-ol,4-diethylamino, 2-butyn-1-ol, 4-diethylamino, acmc-2098hk, 4-diethylamino-2-butyne-ol, 1-diethylaminobut-2-yn-4-ol
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform og ethylacetat. Opløselig i vand 11 g/L @25 °C.
Formel vægt 141.21
Procent renhed 98%