Få mere at vide
4,4'-Diethoxyazobenzene, 97%
Artikelnummer. 11495776
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495776 1 g 1g
11405786 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20839.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 588-52-3 | C16H18N2O2 | 270.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 588-52-3
Molekylær formel C16H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 270.33
MDL nummer MFCD00053756
InChI nøgle FMPYMMTZQFFROU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-diethoxyazobenzene, diazene, bis 4-ethoxyphenyl, 4,4'-azodiphenetole, bis 4-ethoxyphenyl diazene, 4,4'-azophenetole, bis-p-ethoxyazobenzene, e-bis 4-ethoxyphenyl diazene, diazene, 1,2-bis 4-ethoxyphenyl, phenetole, 4,4'-azodi-6ci,7ci, acmc-20amss
PubChem CID 101783
IUPAC navn bis(4-ethoxyphenyl)diazen
SMIL CCOC1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(OCC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Diethoxyazobenzene
Mængde 1 g
Formel vægt 270.33
Procent renhed 97%