Få mere at vide
4,4'-Dicyano-2,2'-bipyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Dicyano-2,2'-bipyridine |
| CAS | 67491-43-4 |
| Molekylær formel | C12 H6 N4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4,4'-Dicyano-2,2'-dipyridyl |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6N4/c13-7-9-1-3-15-11(5-9)12-6-10(8-14)2-4-16-12/h1-6H |
| SMIL | N#CC=1C=CN=C(C1)C=2N=CC=C(C#N)C2 |
| IUPAC navn | 2-(4-cyano-2-pyridyl)pyridine-4-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.20284 |
| Formel vægt | 206.0592 |