Få mere at vide
4,4'-Dichlorodiphenyldichloroethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-DDD |
| CAS | 72-54-8 |
| Molekylær formel | C14 H10 Cl4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Ethane, 1,1-dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)- (8CI), 1,1'-(2,2-Dichloroethylidene)bis[4-chlorobenzene], 1,1-Bis(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane, 1,1-Bis(p-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane, 1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane, 1,1-Dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane, 2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane, 2,2-Bis(p-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane, 2,2-Di(p-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane, 4,4'-1,1-Dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane, 4,4'-DDD, 4,4'-Dichlorodiphenyldichloroethane, 4,4'-TDE, DDD, Dichlorodiphenyldichloroethane, Dilene, ME 1700, NSC 8941, Rhothane, TDE, p,p'-DDD, p,p'-Dichlorodiphenyldichloroethane, p,p'-Dichlorodiphenylethylene dichloride, p,p'-TDE |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13-14H |
| SMIL | ClC(Cl)C(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC navn | 1-chloro-4-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.04 |
| Formel vægt | 317.9537 |